Hyllsystem, Chrome
Extrahylla, Stål, krompläterad, 1220×460×1600 mm
Katalog # 132-3926
Leverantör: Metro International
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Flexibelt och stabilt hyllsystem.Tack vare en låsmekanism kan hyllorna justeras vertikalt på bara några minuter, utan verktyg och utan att stabilitet eller säkerhet påverkas. Extrahyllorna kan användas för att bygga ut grundsystemet eller användas separat.
- Quick and easy assembly to meet individual requirements
- Each unit comprises four shelves
- Height: 1600 mm
- Load capacity: approx. 1000 kg (approx. 250 kg per shelf)
Made of superior chromium plated steel.
Specifikationer
- Beskrivning:Extrahylla
- Material:Stål, krompläterad
- B×D×H:1220×460×1600 mm