Conductivity standards
Kalibreringslösning för konduktivitet 100 µS/cm, 2 års hållbarhet, NIST-spårbar, noggrannhet ±3 %, 300 mL
Leverantör: WTW
Gå till:
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Sök efter LOT-nummerCoC_WTWA300572_12.25-1 CoC_WTWA300578_111215463 coc_WTWA300578_111483424 CoC_WTWA300580_111154836 CoC_WTWA300580_111172876
More
Sensors for Field and Laboratory.pdf
Ytterligare produktinformation
WTWA300580_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
Specifikationer
- Förp.:300 mL
- Beskrivning:Kalibreringslösning för konduktivitet 100 µS/cm, 2 års hållbarhet, NIST-spårbar, noggrannhet ±3 %