Orders LinkContactUsLinkComponent
Slangpump, drivenhet
Slangpump, drivenhet
Peristaltic pump, PD 5001, EU-plug, 225 mm, 256 mm, 166 mm, 230 V/50/60 Hz
Catalog # 224-1350
Slangpump, drivenhet
Catalog # 224-1350
Slangpump, drivenhet
Slangpump, drivenhet
Peristaltic pump, PD 5001, EU-plug, 225 mm, 256 mm, 166 mm, 230 V/50/60 Hz
Price
40 900,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Models PD 5001 and PD 5006 for standard applications. Peristaltic pumps are ideal for transporting and metering aggressive, abrasive, or corrosive solutions, and also for sterile media under low pressure. The medium to be transported only comes into contact with the tubing, so there can be no contamination. Suitable for transporting high-viscosity media up to 10000 mPas. The pumps are self-priming, with no seals or valves. They can be used in the food industry for filtering and separating, for water treatment, in biotechnology, and for routine laboratory applications. Pressure and vacuum displacement possible. Maintenance free motors ensure long service life.
  • Analog hastighetsinställning
  • Elektronisk hastighetskontroll, noggrannhet ± 2%
  • Justerbart flöde och flödesriktning
  • Upp till 3 pumpar kan ställas på varandra
  • Skyddsklass IP 30
Modell PD 5001:
Flödesområde, med enkanalspumphuvuden: från 0,7-729 ml/min/Flödesområde, med flerkanalspumphuvuden: från 0,01 - 336 ml/min
Hastighetsområde 10 - 120 min⁻¹
Hastighetsreglering: Analog med återkoppling
Hastighetsinställning: Skala
Kan utrustas med 2 pumphuvuden (SP quick och SP quick d)
Flerkanals pumpenhet inkl. flerkanalsadapter. Kan utrustas med C4, C8 och C12 flerkanals pumphuvuden
Model PD 5006:
Flödesområde: 3,3 - 3 644 ml/min
Hastighetsområde: 50-600 min⁻¹
Hastighetsreglering: Analog med återkoppling
Hastighetsinställning: Skala
Pumpenheten lämpar sig inte för flerkanalspumphuvuden och pumphuvud SP quick d
Specifications
  • Strøm:
    230 V/50/60 Hz
  • Beskrivning:
    Peristaltic pump, PD 5001, EU-plug
  • Höjd:
    225 mm
  • Längd:
    256 mm
  • Seq:
    04
  • Bredd:
    166 mm