Ytskyddande papper, LabSorb
Vit, Rulle, 400×100 000 mm
Catalog # 515-1630
Supplier: Sartorius
Jump to:
Product Details & Documents
LabSorb skyddspapper är ett högabsorberande papper som på ena sidan är belagt med polyeten.
- Förhindra radioaktiv kontaminering av arbetsytor (i radiokemiska laboratorier)
- Skydda laboratoriebänkarnas ytor från spill eller stänk av vätskor genom att förhindra att dessa vätskor absorberas eller sipprar ut
- Fodra djurburar för skydd och förbättrad hygien
- Skydda föremål från att falla på hårda ytor; minska nedslagskraften
När pappret används med cellulosasidan uppåt absorberar det vätska, som stoppas av polyetenlagret och därmed förhindras från att blöta igenom. När det används med polyetensidan uppåt, är pappret mycket användbart för att återvinna värdefulla eller giftiga vätskor.
Basvikt: 140 g/m²; Absorption: 150%
Specifications
- Förp.:Rulle
- Färg:Vit
- L×B:400×100 000 mm
- Seq:006
- Cat. No.:515-1630
- Miljöcertificering:Renewable Energy Certificate
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact