Orders LinkContactUsLinkComponent
Proppar, rombisk form
Proppar, rombisk form
7/16
Katalog # 217-0796
Leverantör:   DWK Life Sciences
Proppar, rombisk form
Katalog # 217-0796
Leverantör:  DWK Life Sciences
Proppar, rombisk form
Proppar, rombisk form
7/16
Price
4 250,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 100 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Hexagonal
  • Flat
  • Diamond-ground
Specifikationer
  • NS:
    7/16
  • Seq:
    01