Process pH combination electrodes
Kombinations-pH-elektrod, med sfäriskt membran, L 9180, 0 - 12, −30...+80 °C, Glas, L 200, Slipad fattning, 12×120 mm, Skruvkabelanslutning
Katalog # SCOI285118166
Leverantör: SI ANALYTICS
Gå till:
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
- Anslutning:Skruvkabelanslutning
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:L 9180
- Beskrivning:Kombinations-pH-elektrod, med sfäriskt membran
- Material:Glas
- Seq:18
- Diafragma:Slipad fattning
- Elektrolyt:L 200
- Temp:−30...+80 °C
- pH:0 - 12