Reference electrodes
Referenselektroder med fri ände, flänslock, lågt underhållsbehov, Ag/AgCl-referenssystem, 9801/85, −5...+50 °C, Glas, Pasta, Keramiskt, 12×120 mm, 5 m fast kabel
Katalog # SCOI285117856
Leverantör: SI ANALYTICS
Gå till:
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Specifikationer
- Anslutning:5 m fast kabel
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:9801/85
- Beskrivning:Referenselektroder med fri ände, flänslock, lågt underhållsbehov, Ag/AgCl-referenssystem
- Material:Glas
- Diafragma:Keramiskt
- Elektrolyt:Pasta
- Temp:−5...+50 °C