Process pH combination electrodes
Kombinations-pH-elektrod, med sfäriskt membran, H 6281, 1 - 14, 0...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Keramiskt, 12×120 mm, Skruvkabelanslutning
Catalog # SCOI285110146
Supplier: SI ANALYTICS
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
Specifications
- Anslutning:Skruvkabelanslutning
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:H 6281
- Beskrivning:Kombinations-pH-elektrod, med sfäriskt membran
- Material:Glas
- Seq:08
- Diafragma:Keramiskt
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temp:0...+135 °C
- pH:1 - 14