Orders LinkContactUsLinkComponent
Kran, sidoställd
Kran, sidoställd
Stopcock with PTFE key, byretter 25 och 50 ml kapacitet
Catalog # BRND81927
Supplier:   Brand
Kran, sidoställd
Catalog # BRND81927
Supplier:  Brand
Kran, sidoställd
Kran, sidoställd
Stopcock with PTFE key, byretter 25 och 50 ml kapacitet
Price
750,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Borosilicate glass 5,4, amber.
  • Interchangeable key
  • With glass or PTFE key
  • Key with retention device
Stopcock housing with burette tip and key.
Specifications
  • För:
    byretter 25 och 50 ml kapacitet
  • Beskrivning:
    Stopcock with PTFE key
  • Seq:
    03