Kran, sidoställd
Reservnyckel till rak kran, 25 ml och 50 ml byrrettkapacitet med 3NS/12-kran och PTFE-nyckel
Katalog # BRND81248
Leverantör: Brand
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Borosilicate glass 5,4, amber.
- Interchangeable key
- With glass or PTFE key
- Key with retention device
Stopcock housing with burette tip and key.
Specifikationer
- Beskrivning:Reservnyckel till rak kran, 25 ml och 50 ml byrrettkapacitet med 3NS/12-kran och PTFE-nyckel
- Seq:08