Cavity slides
Cavity slides, Klar, 2, 15 - 18 mm
Katalog # BRND475535
Leverantör: Brand
Gå till:
Product Details & Documents
Cavity slides in hydrolytic class 3 glass.
- Inbuktningar tillverkade
Specifikationer
- Ant. brunnar:2
- Färg:Klar
- Beskrivning:Cavity slides
- Seq:02
- Brunn, diam.:15 - 18 mm