Orders LinkContactUsLinkComponent
Densitetsflaskor, okalibrerade
Densitetsflaskor, okalibrerade
10 ml
Katalog # 614-0341
Leverantör:   Brand
Densitetsflaskor, okalibrerade
Katalog # 614-0341
Leverantör:  Brand
Densitetsflaskor, okalibrerade
Densitetsflaskor, okalibrerade
10 ml
Price
1 025,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 2 Items
Produktdetaljer och dokument
Borosilicate 3.3 glass, Gay-Lussac type
  • Stopper NS 10/19 with capillary
  • Top of stopper ground and polished
  • Nominal capacity printed on the bottom
Certifications: DIN ISO 3507
Specifikationer
  • Volym (nominell):
    10 ml