Mini Coolers
Minikylbox, håller temperaturen vid −20 °C i 60 minuter, 0,5 till 2,0 ml-rör, 12, Gul
Katalog # 479-1242
Leverantör: Brand
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
PC, yellow, with clear lid. Maintains temperature of 0 °C for 60 min.
- Durable polycarbonate filled with non-toxic gel
- Mini coolers hold twelve 0,5 to 2,0 ml tubes
Mini coolers are designed to protect a wide range of solutions (enzymes, DNA, RNA, cell suspensions) by helping to maintain freezer temperatures on the lab bench.
Specifikationer
- För:0,5 till 2,0 ml-rör
- Ant. hål:12
- Färg:Gul
- Beskrivning:Minikylbox, håller temperaturen vid −20 °C i 60 minuter