Deglar
5 ml, 20×25 mm, 0,5 mm
Katalog # BOCH8100
Leverantör: BOCHEM
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Beställningsinformation: Lids need to be ordered separately.
Specifikationer
- Diam×H:20×25 mm
- Kapacitet:5 ml
- Seq:01
- Tjocklek:0,5 mm