Stativklämma
Stativklämmare, 60 mm
241-1112
: BOCHEM
Rostfritt stål.
- Klorna är täckta med ett lager kork som skyddar de föremål som hålls fast
- Utan muff för fixering vid stativet
- Med vingskruvar för snabb och enkel fastspänning
DIN 12894
Certifications: DIN 12894
- Spännvidd:60 mm
- Beskrivning:Stativklämmare