Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand bases
Stand bases
0,8 kg, 100×180×6 mm
Katalog # BOCH5030
Leverantör:   BOCHEM
Stand bases
Katalog # BOCH5030
Leverantör:  BOCHEM
Stand bases
Stand bases
0,8 kg, 100×180×6 mm
Price
345,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Steel, varnished.
  • With M10 threaded hole
  • One adjustable foot
 : DIN 12892
Specifikationer
  • B×D×H:
    100×180×6 mm
  • Vikt:
    0,8 kg