Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriesax
Laboratoriesax
Spetsig/trubbig, 100 mm
Katalog # BOCH4000
Leverantör:   BOCHEM
Laboratoriesax
Katalog # BOCH4000
Leverantör:  BOCHEM
Laboratoriesax
Laboratoriesax
Spetsig/trubbig, 100 mm
Price
110,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rak sax tillverkad av rostfritt stål.
Varning: Dessa saxar rekommenderas inte för autoklavering.
Documents
Specifikationer
  • Typ:
    Spetsig/trubbig
  • Längd:
    100 mm
  • Seq:
    01