Buffer solutions, colour coded, Fluka™
7,00, Grön, 20 °C, VOLPAK container, 10 L, 10 L
33666-10L-VP
- Förpackningstyp:VOLPAK container
- Förp.:10 L
- Referenstemperatur:20 °C
- Färg:Grön
- Pk Info:10 L
- pH-värde:7,00