Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtrertrattar
Filtrertrattar
Glasfiltertratt med sidoarmshållare och 1000 ml-kolv, komplett, 300 ml, Borosilikatglas, 47 mm
Katalog # 516-8921
Filtrertrattar
Katalog # 516-8921
Filtrertrattar
Filtrertrattar
Glasfiltertratt med sidoarmshållare och 1000 ml-kolv, komplett, 300 ml, Borosilikatglas, 47 mm
Price
10 125,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Borosilikatglas med aluminiumklämma.
För vakuumfiltrering av vätskor och filtrering samt avgasning av mobilfaser för HPLC. Med gradering.
Filtreringsyta: 9,6 cm².
* med nederdel anpassad för propp, utan kolv.
Leveransinformation: Filtrertratt med nr 8-propp och bas (514-4000); Filteringsenhet med sidoarmshållare NS 40/35, med kolv (516-8921).
Specifikationer
  • Kapacitet:
    300 ml
  • Beskrivning:
    Glasfiltertratt med sidoarmshållare och 1000 ml-kolv, komplett
  • Material:
    Borosilikatglas
  • Seq:
    03
  • För filter, diam.:
    47 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Fritted glass support base with sidearm
    Fritted glass support base with sidearm
    516-8922
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 6 575,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Fritted glass support base with No. 8 silicone stopper
    Fritted glass support base with No. 8 silicone stopper
    516-7567
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 3 325,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass flask, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass flask, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-8923
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 3 725,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass flask, 4 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass flask, 4 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-7566
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 6 175,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass funnel, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass funnel, 1 L for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-7565
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 3 350,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass funnel, 300 ml for membrane filter funnel 47 mm Ø
    Glass funnel, 300 ml for membrane filter funnel 47 mm Ø
    516-7564
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 825,00 kr