Mätcylinder
2000 ml, 20,0 ml, 531 mm, 20,0 ± ml
612-4067
: KARTELL
PP, genomskinlig, hög modell.
- Med pip, 5-kantig fot och blå gradering
- Autoklaverbar vid +121 °C, tål upp till +100 °C under kontinuerligt arbete
ISO 6706, BS 5404 Part 2
: ISO 6706, BS 5404 Part 2
- Kapacitet:2000 ml
- Höjd:531 mm
- Indelning:20,0 ml
- Tolerans:20,0 ± ml