Mätcylinder
50 ml, 1,0 ml, 199 mm, 1,0 ± ml
612-4062
: KARTELL
PP, genomskinlig, hög modell.
- Med pip, 5-kantig fot och blå gradering
- Autoklaverbar vid +121 °C, tål upp till +100 °C under kontinuerligt arbete
ISO 6706, BS 5404 Part 2
: ISO 6706, BS 5404 Part 2
- Kapacitet:50 ml
- Höjd:199 mm
- Indelning:1,0 ml
- Tolerans:1,0 ± ml