Orders LinkContactUsLinkComponent
Mätcylinder
Mätcylinder
10 ml, 0,2 ml, 140 mm, 0,2 ± ml
Katalog # 612-4060
Leverantör:   KARTELL
Mätcylinder
Katalog # 612-4060
Leverantör:  KARTELL
Mätcylinder
Mätcylinder
10 ml, 0,2 ml, 140 mm, 0,2 ± ml
Price
93,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
PP, genomskinlig, hög modell.
  • Med pip, 5-kantig fot och blå gradering
  • Autoklaverbar vid +121 °C, tål upp till +100 °C under kontinuerligt arbete
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 Part 2
Dokument
Specifikationer
  • Kapacitet:
    10 ml
  • Höjd:
    140 mm
  • Indelning:
    0,2 ml
  • Tolerans:
    0,2 ± ml