Droppblåsor
Blåsa, silikon, 2 ml, 2 ml, Halvgenomskinlig vit
Katalog # 612-2942
Leverantör: DEUTSCH NEUMANN
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Latex, silikon eller latex/styren-butadien.
- Finns i olika material och färger
Specifikationer
- Kapacitet:2 ml
- Färg:Halvgenomskinlig vit
- Beskrivning:Blåsa, silikon, 2 ml
- Seq:02