Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Pasteurpipett, kapillärskaft, lång, 0,1 ml, 153 mm, +, 25/påse, 1 000/kartong
Katalog # 612-1730
   Low Manufacturing Impact
Leverantör:   Greiner Bio-One
Pasteur pipettes
Katalog # 612-1730
Leverantör:  Greiner Bio-One
   Low Manufacturing Impact
Pasteur pipettes
Pasteurpipett, kapillärskaft, lång, 0,1 ml, 153 mm, +, 25/påse, 1 000/kartong
Price
3 725,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1.000 Items
Product Details & Documents
These PE pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Specifikationer
  • Förp.:
    25/påse, 1 000/kartong
  • Steril:
    +
  • Kapacitet:
    0,1 ml
  • Beskrivning:
    Pasteurpipett, kapillärskaft, lång
  • Längd:
    153 mm
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    612-1730
  • Miljöcertificering:
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact