Serumflaskor, WHEATON®
int.Ø: 13 mm, ext.Ø: 20 mm (Mouth), 20,00 ml, Flat bottom, 30,5×58 mm, Glas, Klar, Nej
Katalog # 548-2014
Leverantör: DWK Life Sciences
Gå till:
Product Details & Documents
These clear glass vials are manufactured from Wheaton '200' low extractable borosilicate glass to maintain uniform wall thickness. The amber vials are manufactured from Wheaton '320' borosilicate glass.
- Med en blowback-mekanism i flaskhalsen och en specialdesignad botten för ökad styrka
- Dessa funktioner är viktiga vid frystorkning
- Flaskorna levereras i förpackningar moduler som minskar kontamineringen
Certifications: Uppfyller standarderna för ASTM typ 1, klass A/B och USP typ 1
Leveransinformation: Flaskorna levereras utan lock.
Specifikationer
- Med lock:Nej
- Diam×H:30,5×58 mm
- Kapacitet:20,00 ml
- Färg:Klar
- Beskrivning:int.Ø: 13 mm, ext.Ø: 20 mm (Mouth)
- Material:Glas
- Seq:11
- Botten:Flat bottom