Orders LinkContactUsLinkComponent
Kapillärslangar
Inre Ø 1,00 mm, yttre Ø 1/16", grårandig, max 165 bar
Katalog # 554-1085
Leverantör:   VICI JOUR RESEARCH
Kapillärslangar
Katalog # 554-1085
Leverantör:  VICI JOUR RESEARCH
Kapillärslangar
Kapillärslangar
Inre Ø 1,00 mm, yttre Ø 1/16", grårandig, max 165 bar
Price
790,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 3 m
Product Details & Documents
PEEK.
  • Motstår kontinuerligt tryck utan svällning
  • Ogenomsläppligt för organiska lösningsmedel
  • Inert och biokompatibelt
  • Olika färger för varje diameter
Inert mot koncentrerade buffertar, halidsalter och aggressiva mobilfaser som skulle angripa rostfritt stål.
 : Obs! Diklormetan, THF och DMSO kan få PEEK att svälla. Koncentrerad saltsyra och svavelsyra angriper PEEK
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Inre Ø 1,00 mm, yttre Ø 1/16", grårandig, max 165 bar
  • Seq:
    10