Orders LinkContactUsLinkComponent
Kapillärslangar
Kapillärslangar
Inre diam 0,75 mm, yttre diam 1/16", grön, max. 240 bar
Catalog # 554-1084
Supplier:   VICI JOUR RESEARCH
Kapillärslangar
Catalog # 554-1084
Supplier:  VICI JOUR RESEARCH
Kapillärslangar
Kapillärslangar
Inre diam 0,75 mm, yttre diam 1/16", grön, max. 240 bar
Price
675,00 kr
Log in for availability
1 * 3 m
Product Details & Documents
PEEK.
  • Motstår kontinuerligt tryck utan svällning
  • Ogenomsläppligt för organiska lösningsmedel
  • Inert och biokompatibelt
  • Olika färger för varje diameter
Inert mot koncentrerade buffertar, halidsalter och aggressiva mobilfaser som skulle angripa rostfritt stål.
Caution: Obs! Diklormetan, THF och DMSO kan få PEEK att svälla. Koncentrerad saltsyra och svavelsyra angriper PEEK
Specifications
  • Beskrivning:
    Inre diam 0,75 mm, yttre diam 1/16", grön, max. 240 bar
  • Seq:
    12