Orders LinkContactUsLinkComponent
Kapillärslangar
Inre diam 0,50 mm, yttre diam 1/16", orange, max. 350 bar
  554-1083
Kapillärslangar
  554-1083
Kapillärslangar
Kapillärslangar
Inre diam 0,50 mm, yttre diam 1/16", orange, max. 350 bar
790,00 kr
1 * 3 m
PEEK.
  • Motstår kontinuerligt tryck utan svällning
  • Ogenomsläppligt för organiska lösningsmedel
  • Inert och biokompatibelt
  • Olika färger för varje diameter
Inert mot koncentrerade buffertar, halidsalter och aggressiva mobilfaser som skulle angripa rostfritt stål.
 : Obs! Diklormetan, THF och DMSO kan få PEEK att svälla. Koncentrerad saltsyra och svavelsyra angriper PEEK
  • Beskrivning:
    Inre diam 0,50 mm, yttre diam 1/16", orange, max. 350 bar
  • Seq:
    09