Kapillärslangar
Inre diam 0,25 mm, yttre diam 1/16", blå, max. 386 bar
Katalog # 554-1082
Leverantör: VICI JOUR RESEARCH
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
PEEK.
- Motstår kontinuerligt tryck utan svällning
- Ogenomsläppligt för organiska lösningsmedel
- Inert och biokompatibelt
- Olika färger för varje diameter
Inert mot koncentrerade buffertar, halidsalter och aggressiva mobilfaser som skulle angripa rostfritt stål.
Varning: Obs! Diklormetan, THF och DMSO kan få PEEK att svälla. Koncentrerad saltsyra och svavelsyra angriper PEEK
Specifikationer
- Beskrivning:Inre diam 0,25 mm, yttre diam 1/16", blå, max. 386 bar
- Seq:08