Orders LinkContactUsLinkComponent
Badvätska
Kryo 51*, –50...+120 °C, >160 °C, >120 °C, Färglös, 20 l
Katalog # 461-2885
Leverantör:   LAUDA
Badvätska
Katalog # 461-2885
Leverantör:  LAUDA
CAS-nummer:  
Badvätska
Badvätska
Kryo 51*, –50...+120 °C, >160 °C, >120 °C, Färglös, 20 l
CAS-nummer:  
Price
20 825,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 20 L
Product Details & Documents
För termostatering med hög noggrannhet, även vid extrema temperaturer.
  • Enkel och säker hantering, lämplig för långvarig drift
  • Optimerar termostatens livslängd
* betyder silikonolja
** endast lämplig för slutna system
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    20 l
  • Färg:
    Färglös
  • Antändningstemp.:
    >160 °C
  • Flampunkt:
    >120 °C
  • Temperaturområde:
    –50...+120 °C
  • Typ:
    Kryo 51*
Specifikationer