Orders LinkContactUsLinkComponent
Badvätska
Badvätska
Kryo 51*, –50...+120 °C, >160 °C, >120 °C, Färglös, 5 l
Catalog # 461-2883
Supplier:   LAUDA
Badvätska
Catalog # 461-2883
Supplier:  LAUDA
CAS Number:  
Badvätska
Badvätska
Kryo 51*, –50...+120 °C, >160 °C, >120 °C, Färglös, 5 l
CAS Number:  
Price
5 750,00 kr
Log in for availability
1 * 5 L
Product Details & Documents
För termostatering med hög noggrannhet, även vid extrema temperaturer.
  • Enkel och säker hantering, lämplig för långvarig drift
  • Optimerar termostatens livslängd
* betyder silikonolja
** endast lämplig för slutna system
Specifications
Specifications
  • Förp.:
    5 l
  • Färg:
    Färglös
  • Antändningstemp.:
    >160 °C
  • Flampunkt:
    >120 °C
  • Temperaturområde:
    –50...+120 °C
  • Typ:
    Kryo 51*
Specifications