Badvätska
Kryo 20*, –20...+180 °C, >230 °C, >170 °C, Färglös, 20 l
: LAUDA
För termostatering med hög noggrannhet, även vid extrema temperaturer.
- Enkel och säker hantering, lämplig för långvarig drift
- Optimerar termostatens livslängd
* betyder silikonolja
** endast lämplig för slutna system
- Förp.:20 l
- Färg:Färglös
- Antändningstemp.:>230 °C
- Flampunkt:>170 °C
- Temperaturområde:–20...+180 °C
- Typ:Kryo 20*