Orders LinkContactUsLinkComponent
Badvätska
Badvätska
Therm 160, 60...160 °C, >273 °C, >263 °C, Brun, 10 l
Katalog # 461-2861
Leverantör:   LAUDA
Badvätska
Katalog # 461-2861
Leverantör:  LAUDA
CAS-nummer:  
Badvätska
Badvätska
Therm 160, 60...160 °C, >273 °C, >263 °C, Brun, 10 l
CAS-nummer:  
Price
7 225,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 10 L
Product Details & Documents
För termostatering med hög noggrannhet, även vid extrema temperaturer.
  • Enkel och säker hantering, lämplig för långvarig drift
  • Optimerar termostatens livslängd
* betyder silikonolja
** endast lämplig för slutna system
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    10 l
  • Färg:
    Brun
  • Antändningstemp.:
    >273 °C
  • Flampunkt:
    >263 °C
  • Temperaturområde:
    60...160 °C
  • Typ:
    Therm 160