Badvätska
Therm 180*, 0...180 °C, >288 °C, >252 °C, Färglös, 20 l
: LAUDA
För termostatering med hög noggrannhet, även vid extrema temperaturer.
- Enkel och säker hantering, lämplig för långvarig drift
- Optimerar termostatens livslängd
* betyder silikonolja
** endast lämplig för slutna system
- Förp.:20 l
- Färg:Färglös
- Antändningstemp.:>288 °C
- Flampunkt:>252 °C
- Temperaturområde:0...180 °C
- Typ:Therm 180*