Orders LinkContactUsLinkComponent
Badvätska
Kryo 20*, –20...+180 °C, >230 °C, >170 °C, Färglös, 5 l
Katalog # 461-2850
Leverantör:   LAUDA
Badvätska
Katalog # 461-2850
Leverantör:  LAUDA
CAS-nummer:  
Badvätska
Badvätska
Kryo 20*, –20...+180 °C, >230 °C, >170 °C, Färglös, 5 l
CAS-nummer:  
Price
6 975,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 5 L
Product Details & Documents
För termostatering med hög noggrannhet, även vid extrema temperaturer.
  • Enkel och säker hantering, lämplig för långvarig drift
  • Optimerar termostatens livslängd
* betyder silikonolja
** endast lämplig för slutna system
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    5 l
  • Färg:
    Färglös
  • Antändningstemp.:
    >230 °C
  • Flampunkt:
    >170 °C
  • Temperaturområde:
    –20...+180 °C
  • Typ:
    Kryo 20*
Specifikationer