Badvätska
Therm 160, 60...160 °C, >273 °C, >263 °C, Brun, 5 l
: LAUDA
För termostatering med hög noggrannhet, även vid extrema temperaturer.
- Enkel och säker hantering, lämplig för långvarig drift
- Optimerar termostatens livslängd
* betyder silikonolja
** endast lämplig för slutna system
- Förp.:5 l
- Färg:Brun
- Antändningstemp.:>273 °C
- Flampunkt:>263 °C
- Temperaturområde:60...160 °C
- Typ:Therm 160