Orders LinkContactUsLinkComponent
Deglar
Deglar
30 ml, 40×40 mm, 1,0 mm
Katalog # 459-1192
Leverantör:   BOCHEM
Deglar
Katalog # 459-1192
Leverantör:  BOCHEM
Deglar
Deglar
30 ml, 40×40 mm, 1,0 mm
Price
955,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Produktdetaljer och dokument
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Ordering information: Lids need to be ordered separately.
Specifikationer
  • Diam×H:
    40×40 mm
  • Kapacitet:
    30 ml
  • Seq:
    08
  • Tjocklek:
    1,0 mm