Brännare, Teclu
Brännare, Teclu, propan, Propane gas, 20 mm, 1305 °C
Katalog # 451-1370
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Gå till:
Product Details & Documents
Förnicklad mässing.
- Brännare med sparlåga och luftreglering för propangas
Brännarrör, diam: 20 mm
Gasförbrukning: 44 l/timme
Max temperatur: 1305 °C
Vikt: 650 g
Höjd: 180 mm
Specifikationer
- Max. temp.:1305 °C
- Beskrivning:Brännare, Teclu, propan
- Seq:02
- Huvud, diam.:20 mm
- För:Propane gas