Brännare
Med kran, Naturgas
Catalog # 451-1360
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
DIN type.
- Med luftreglering och sparlåga
Ordering information: Levereras utan safety base, beställs separat.
Specifications
- Beskrivning:Med kran
- För:Naturgas