Brännare
Med kran, Propangas
Katalog # 451-1350
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Gå till:
Product Details & Documents
DIN type.
- Med luftreglering och sparlåga
Beställningsinformation: Levereras utan safety base, beställs separat.
Specifikationer
- Beskrivning:Med kran
- För:Propangas