Orders LinkContactUsLinkComponent
Brännare, Teclu
Teclu-brännare med luftregleringsnålventil, naturgas, slang Ø 14 mm, Naturgas, 17 mm
  451-1341
Brännare, Teclu
  451-1341
Brännare, Teclu
Brännare, Teclu
Teclu-brännare med luftregleringsnålventil, naturgas, slang Ø 14 mm, Naturgas, 17 mm
930,00 kr
1 * 1 Items
Nickel plated brass base, in powder coated grey.
  • Med luftregleringsskiva och gasregleringsskruv
  • Utan sparlåga
Höjd: 165 mm
  • Beskrivning:
    Teclu-brännare med luftregleringsnålventil, naturgas, slang Ø 14 mm
  • Huvud, diam.:
    17 mm
  • För:
    Naturgas