Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Boxes, 96 Well
Storage Boxes, 96 Well
Förvaringslåda med lock och ID-kort, insatt med 96 brunnar PP-kärl, icke sterila, 1,2 ml in each tube, PC
Katalog # 391-3726
   Low Manufacturing Impact
Leverantör:   Greiner Bio-One
Storage Boxes, 96 Well
Katalog # 391-3726
Leverantör:  Greiner Bio-One
   Low Manufacturing Impact
Storage Boxes, 96 Well
Förvaringslåda med lock och ID-kort, insatt med 96 brunnar PP-kärl, icke sterila, 1,2 ml in each tube, PC
Price
1 050,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
The storage boxes are made of polycarbonate while the individual tubes are made of biologically inert polypropylene.
  • Comes with a coding card, which enables proper storage of samples
  • Temperature resistance of the polypropylene tubes from −80 °C to +121 °C provides for a broad range of applications
Specifikationer
  • Kapacitet:
    1,2 ml in each tube
  • Beskrivning:
    Förvaringslåda med lock och ID-kort, insatt med 96 brunnar PP-kärl, icke sterila
  • Material:
    PC
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    391-3726
  • Miljöcertificering:
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact