Dubbelmuff
Pulverlackerad med förnicklade stålskruvar, Pressgjutgods, pulverlackad, 16,0 mm
Katalog # 241-7223
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Gå till:
Product Details & Documents
För stående montering.
- Snabb och enkel montering och demontering
- Robust och hållbar
- Många olika material finns, för ett stort antal applikationer
Specifikationer
- Beskrivning:Pulverlackerad med förnicklade stålskruvar
- Material:Pressgjutgods, pulverlackad
- Seq:2
- För stavdiameter:16,0 mm