/
Registrera
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Order Entry
Order Status
Ditt konto
Varukorg
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Home
Stativstång
Stativstav
Stativstav
Skriv ut
Stativstav
12 mm, 500 mm
Katalog # 241-7178
Leverantör:
USBECK Laborgeräte
Stativstav
Katalog # 241-7178
Leverantör:
USBECK Laborgeräte
Förstora bild
Return to Top
Stativstav
12 mm, 500 mm
Specifikationer
Lägg i varukorg
Gå till:
Specifikationer
Price
210,00 kr
Log in
för att kolla tillgänglighet och ert pris
Måttenhet
1 * 1 Items
-
+
Lägg i varukorg
Tillgängliga alternativ för produktkategori
Return Policy
Product Details & Documents
Rostfritt stål.
Robust, mycket stabil
Mycket god kemikalieresistens
Specifikationer
Ø:
12 mm
Längd:
500 mm
Seq:
11