Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativstav
Stativstav
12 mm, 600 mm
Katalog # 241-7161
Leverantör:   USBECK Laborgeräte
Stativstav
Katalog # 241-7161
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Stativstav
Stativstav
12 mm, 600 mm
Price
140,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stål, galvaniserat.
  • God kemikalieresistens
  • Mycket tålig
Specifikationer
  • Ø:
    12 mm
  • Längd:
    600 mm