Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatel, dubbel
Spatel, dubbel
300 mm, 75 mm, 16 mm
Katalog # 231-2126
Leverantör:   BOCHEM
Spatel, dubbel
Katalog # 231-2126
Leverantör:  BOCHEM
Spatel, dubbel
Spatel, dubbel
300 mm, 75 mm, 16 mm
Price
61,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multi-purpose spatula for a wide range of uses.
  • With round handle, one flat and one rounded end
  • Curved shape
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
Specifikationer
  • Längd:
    300 mm
  • Seq:
    06
  • Bladbredd:
    16 mm
  • Klinge, längd:
    75 mm