Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatel, dubbel
Spatel, dubbel
185 mm, 50 mm, 9 mm
Katalog # 231-2123
Leverantör:   BOCHEM
Spatel, dubbel
Katalog # 231-2123
Leverantör:  BOCHEM
Spatel, dubbel
Spatel, dubbel
185 mm, 50 mm, 9 mm
Price
41,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multi-purpose spatula for a wide range of uses.
  • With round handle, one flat and one rounded end
  • Curved shape
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
Specifikationer
  • Längd:
    185 mm
  • Seq:
    03
  • Bladbredd:
    9 mm
  • Klinge, längd:
    50 mm