Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer Solutions
9,18, ±0.01, 25 °C, 1 L
  42422.K2
Buffer Solutions
  42422.K2
 :  
Buffer Solutions
Buffer Solutions
9,18, ±0.01, 25 °C, 1 L
 :  
1 100,00 kr
1 * 1 L
  • Förp.:
    1 L
  • Referenstemperatur:
    25 °C
  • pH noggrannhet:
    ±0.01
  • pH-värde:
    9,18
  • Cat. No.:
    42422.K2
  • Fysikalisk form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00147253