Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer Solutions
Buffer Solutions
8,00, ±0.01, 25 °C, 4 L
  42420.K7
Buffer Solutions
  42420.K7
 :  
Buffer Solutions
Buffer Solutions
8,00, ±0.01, 25 °C, 4 L
 :  
1 850,00 kr
1 * 4 L
  • Förp.:
    4 L
  • Referenstemperatur:
    25 °C
  • pH noggrannhet:
    ±0.01
  • pH-värde:
    8,00
  • Cat. No.:
    42420.K7
  • Fysikalisk form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00134130