Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer Solutions
6,86, ±0.01, 25 °C, 500 mL
  42419.AP
Buffer Solutions
  42419.AP
 :  
Buffer Solutions
Buffer Solutions
6,86, ±0.01, 25 °C, 500 mL
 :  
685,00 kr
1 * 500 mL
  • Förp.:
    500 mL
  • Referenstemperatur:
    25 °C
  • pH noggrannhet:
    ±0.01
  • pH-värde:
    6,86
  • Cat. No.:
    42419.AP
  • Fysikalisk form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00146206